SU860084
Tappo con ghiera con setto in PTFE/butile (Pharma-Fix)
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-faced butyl
aluminum seal
Descrizione
Pharma-Fix septum
Caratteristiche
open center
Durezza
50 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
20 mm × 3.0 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)