Documenti fondamentali
SU860106
Supelco
Tappi con ghiera con setti in Viton®
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
Caratteristiche
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
Durezza
70 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
20 mm × 1.0 mm
Raccordi
closure for crimp top vial
Compatibilità
for use with SPME
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)