Documenti fondamentali
NISTRM8183
Omega-3 and Omega-6 Fatty acids in botanical oils
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Octanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, Lauric Acid, Myristic Acid, Pentadecanoic Acid, Hexadecanoic Acid, Heptadecanoic Acid, Octadecanoic Acid , (Z)-9-Octadecenoic Acid, (E)-9-Octadecenoic Acid, (Z)-11-Octadecenoic Acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octadecatrienoic Acid
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Eicosanoic Acid (C20:0), (Z)-11-Eicosenoic Acid, (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, Heneicosanoic Acid, Docosanoic Acid, Tetracosanoic Acid, (Z)-15-Tetracosenoic Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Seed oil - Borage
  • Seed oil - Evening Primrose
  • Seed oil - Flax
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the Pack Size
    1 answer
    1. The reference material is currently provided as 4 x 1.2 mL.