Key Documents
SAAR7221120
Xylene
univAR
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Peso molecolare:
106.17
Codice UNSPSC:
12191501
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR7221120LC)
pkg of 25 L (SAAR7221120ME)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)