Documenti fondamentali
SAAR5825520
Solfito di sodio
anhydrous, univAR
About This Item
Formula condensata:
Na2SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)