Key Documents
SAAR5824070
Sodium nitrite
univAR
About This Item
Formula condensata:
NaNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Temp. autoaccensione
914 °F
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5824070EM)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)