Documenti fondamentali
SAAR5823820
Metabisolfito di sodio
univAR
Sinonimo/i:
Bisolfito di sodio, Pirosolfito di sodio
About This Item
Formula condensata:
Na2S2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5823820EM)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)