Documenti fondamentali
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
About This Item
Formula condensata:
CH3CHOHCH3
Peso molecolare:
60.10
Codice UNSPSC:
12191601
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)