Documenti fondamentali
SAAR2436021
Formalin buffered neutral
10 % (v/v)
About This Item
Codice UNSPSC:
12191502
Confezionamento
pkg of 20 L (SAAR2436021EL)
Concentrazione
10 % (v/v)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For laboratory use only
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)