Key Documents
SAAR191696
Acido solforico
1 N, 0.5 M
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352322
Confezionamento
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191696LL)
Concentrazione
0.5 M
1 N
Densità
1.03 g/mL
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)