Documenti fondamentali
SAAR191396
Idrossido di sodio
1 N
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352316
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Confezionamento
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191396LL)
Concentrazione
1 N
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)