Documenti
SAAR1524500
Carbonato di calcio
univAR
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524500EM)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)