Documenti fondamentali
NIST180
Fluorspar
NIST® SRM® 180, high grade
Sinonimo/i:
Calcium fluoride, Fluorite, Fluorspar
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 120 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
P. ebollizione
2500 °C (lit.)
Densità
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Calcium fluoride (CaF2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Iron (Fe), Aluminium (Al), Barium (B), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Silicon (Si), Strontium (Sr), Copper (Cu), Potassium (K), Manganese (Mn), Sodium (Na), Titanium (Ti), Vanadium (V), Silver (Ag), Lithium (Li)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)