Documenti fondamentali
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
For laboratory use only
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)