Documenti fondamentali
SAAR1122020
Ammoniaca
25%, univAR
About This Item
Formula condensata:
NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
17.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122020LC)
Concentrazione
25%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N
InChI
1S/H3N/h1H3
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)