Documenti fondamentali
RAD141
Cartucce adsorbenti Radiello
greener alternative
pkg of 20 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agenzia
OSHA 56
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Radiello
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net packed with Carbopack X
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling 1,3-Butadiene and Isoprene
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Sono disponibili diverse tipologie di cartucce adsorbenti Radiello. Ognuna di esse è specifica per il campionamento di diverse classi di composti. Le dimensioni delle cartucce sono: 60 mm (lungh.) x 4,8 o 5,8 mm (diam.). Sono tutte dispositivi monouso, ad eccezione delle cartucce adsorbenti Radiello per desorbimento termico (TD).
Ogni cartuccia viene fornita in una provetta di vetro o di plastica sigillata, avvolta in un sacchetto termosaldato di polietilene (PE) trasparente. La stessa provetta sigillata può essere utilizzata per conservare la cartuccia dopo il campionamento e prima del desorbimento/analisi. Ogni pacco di cartucce contiene un numero sufficiente di etichette adesive con codice a barre per facilitare il tracciamento della data e dell′ora del campionamento.
Nota: per eseguire il campionamento dell'aria con il sistema Radiello, oltre alle cartucce adsorbenti è necessario ordinare (separatamente) i corpi diffusivi e le piastre di supporto triangolari Radiello. Gli Starter Kit Radiello (RADxxxS) includono tutti i componenti necessari per completare un campionamento.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Reliable passive-sampling method for determining outdoor 1,3-butadiene concentrations in air
Sakurai, K., et al.
Atmospheric Environment, 80, 198-203 (2013)
Measurements of environmental 1,3-butadiene with pumped and diffusive samplers using the sorbent Carbopack X
Martin, N.A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (6), 1069-1077 (2005)
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
Articoli
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.