PS319
2,4-D isooctyl ester
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1000 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc. PS-319
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
neat
InChI
1S/C16H22Cl2O3/c1-3-5-6-12(4-2)10-21-16(19)11-20-15-8-7-13(17)9-14(15)18/h7-9,12H,3-6,10-11H2,1-2H3
QZSFJRIWRPJUOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti