275956
Methyl p-tolyl sulfide
99%
Sinonimo/i:
4-(Methylthio)toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. eboll.
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10S/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup