PHR9026
1,2,4-Triazole
reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Famiglia di API
fluconazole, letrozole
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. eboll.
260 °C (lit.)
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)