Documenti fondamentali
PHL89689
Gluconasturtiin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Phenylethylglucosinolate potassium salt
Scegli un formato
10 MG
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 412.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20KNO9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.55
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCc2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
QWDORMZZPLRKAE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)