Documenti fondamentali
PHL89659
Esculin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Aesculin, Bicolorin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin-6-β-D-glucopyranoside
Scegli un formato
100 MG
CHF 476.00
CHF 476.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 476.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 476.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C=CC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C=C2O1
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)