Y0001611
Esculetin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
esculetin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
271-273 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)