48300
Bile esculin agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Esculin Bile Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 10273:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
esculin, 1 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
meat extract, 3 g/L
meat peptone, 5 g/L
ox-bile, 40 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH finale
6.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Streptococcus spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.