PHL89612
Cryptotanshinone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1,6,6-Trimethyl-1,2,6,7,8,9-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)