Vai a
SML1853
Kaempferitrin
≥97% (NMR)
Sinonimo/i:
3,7-Bis((6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 3,7-dirhamnoside, Lespedin, Lespenefril, Lespenephryl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 66.70
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 203.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 66.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Cinnamomum sp.)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(C4=C(O)C=C(O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4O2)=O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1
InChI key
PUPKKEQDLNREIM-QNSQPKOQSA-N
Biochem/physiol Actions
Kaempferitrin (Lespenefril) is a naturally-occurring kaempferol glycoside with antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Kaempferitrin is a flavonol glycoside, present in several plants, predominant in Bauhinia. It is known to stimulate insulin signaling pathway and induces glucose uptake, by mediating GLUT4 (glucose transporter 4) translocation to adipocyte membrane.. Kaempferitrin aids in lowering blood glucose level and therefore helps to improve the glycemic condition in diabetic animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL83280420345PHR2705
Kaempferitrin ≥97% (NMR)
Sigma-Aldrich
SML1853
Kaempferitrin
Kaempferitrin phyproof® Reference Substance
PHL83280
Kaempferitrin
Kaempferol A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells.
Sigma-Aldrich
420345
Kaempferol
Kaempferol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 30 mg
Supelco
PHR2705
Kaempferol
description
≥97% (NMR)
description
phyproof® Reference Substance
description
A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells.
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 30 mg
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferitrin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)