SML2517
Tanshinone II-A sodium sulfonate
≥95%
Sinonimo/i:
6,7,8,9,10,11-hexahydro-1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-phenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonic acid sodium salt, Sodium tanshinone IIA sulfonate, Sulfotanshinone sodium II-A, TIIAS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CCCC2=C3C(C(OC(S(=O)(O[Na])=O)=C4C)=C4C(C3=O)=O)=CC=C21
InChI
1S/C19H18O6S.Na/c1-9-13-15(20)16(21)14-10-5-4-8-19(2,3)12(10)7-6-11(14)17(13)25-18(9)26(22,23)24;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
AZEZEAABTDXEHR-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3