Documenti fondamentali
PHL89533
Peiminine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3β,20-Dihydroxy-5α-cevan-6-one, Fritillarine, Osnovanin, Raddeanine, Verticinone
Scegli un formato
10 MG
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 435.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@]1(C)[C@@]2([H])CC[C@]3([H])[C@@]([H])(C[C@@]([C@]4(C)[C@]5([H])C[C@@H](O)CC4)([H])[C@@]3([H])CC5=O)[C@]2([H])CN6[C@@]1([H])CC[C@H](C)C6
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
IQDIERHFZVCNRZ-YUYPDVIUSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)