Documenti fondamentali
PHL89192
(−)-Epicatechin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Scegli un formato
20 MG
CHF 441.00
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 441.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.27
Beilstein:
92760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus ginkgo humulus primula
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Epicatechin gallate primary reference standard
03950590
Epicatechin gallate
Procyanidin B2 analytical standard
Supelco
42157
Procyanidin B2
(−)-Catechin ≥97% (HPLC), from green tea
Sigma-Aldrich
C0567
(−)-Catechin
Quercetin phyproof® Reference Substance
PHL89262
Quercetin
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Gallic acid 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Gallic acid