Documenti fondamentali
PHL84178
Grayanotoxin I
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Acetylandromedol, Andromedotoxin, Rhodotoxin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.52
Codice UNSPSC:
41116107
Il prodotto PHL84178 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H36O7/c1-11(23)29-17-12-6-7-13-20(5,27)14-8-15(24)18(2,3)22(14,28)16(25)9-21(13,17)10-19(12,4)26/h12-17,24-28H,6-10H2,1-5H3
NXCYBYJXCJWMRY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)