Documenti fondamentali
PHL86064
Salicortin
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 528.00
CHF 528.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 528.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 528.00
Spedizione prevista il31 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1OC2=C(COC([C@]3(O)C=CCCC3=O)=O)C=CC=C2)CO)O)O
InChI
1S/C20H24O10/c21-9-13-15(23)16(24)17(25)18(30-13)29-12-6-2-1-5-11(12)10-28-19(26)20(27)8-4-3-7-14(20)22/h1-2,4-6,8,13,15-18,21,23-25,27H,3,7,9-10H2/t13-,15-,16+,17-,18-,20?/m1/s1
CZDNLUMNELLDDD-QZFWYPLZSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)