Documenti fondamentali
PHL85746
Glucohesperin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Glucoalissin potassium salt, Glucohesperalin potassium salt, Potassium 6-methylsulfinylhexylglucosinolate
Scegli un formato
5 MG
CHF 818.00
CHF 818.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 818.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26KNO10S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.65
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 818.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCC[S](=O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C14H27NO10S3.K/c1-27(20)7-5-3-2-4-6-10(15-25-28(21,22)23)26-14-13(19)12(18)11(17)9(8-16)24-14;/h6,9,11-19H,2-5,7-8H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t9-,11-,12+,13-,14+,27?;/m1./s1
BDLUVSSWDSFVKQ-ZIVZQWEYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)