Documenti fondamentali
PHL85644
Junceine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
5 MG
CHF 715.00
CHF 715.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 715.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27NO8
Peso molecolare:
385.41
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 715.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC2=CC[N+]3([O-])[C@@]2([H])[C@H](OC([C@]([C@@](C)(O)[C@@]1(CO)O)([H])C(C)C)=O)CC3
InChI
1S/C18H27NO8/c1-10(2)13-15(21)27-12-5-7-19(25)6-4-11(14(12)19)8-26-16(22)18(24,9-20)17(13,3)23/h4,10,12-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t12-,13+,14-,17-,18+,19?/m1/s1
PDGVNRYHKKLONF-ICUBLQGZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)