Documenti
PHL89560
Andrograpanin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,14-Dideoxyandrographolide, 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-Decahydro-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone, ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
C[C@@]1(CO)CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O3/c1-14-5-8-17-19(2,13-21)10-4-11-20(17,3)16(14)7-6-15-9-12-23-18(15)22/h9,16-17,21H,1,4-8,10-13H2,2-3H3/t16-,17-,19+,20+/m1/s1
WKKBRRFSRMDTJB-JYBIWHBTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)