Documenti fondamentali
PHL85354
Tomentin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-6,7-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Hydroxy-6,7-dimethoxycoumarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC2=C(O)C(OC)=C(OC)C=C2O1
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)10(13)11(8)15-2/h3-5,13H,1-2H3
KCPNDUHAXDHRKX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)