Documenti fondamentali
PHL89792
6-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
[6]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
Scegli un formato
10 MG
CHF 683.00
CHF 683.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 683.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.37
Beilstein:
2056098
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 683.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)