Documenti fondamentali
PHL84235
Loureirin B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4,6-trimethoxydihydrochalcone
Scegli un formato
10 MG
CHF 415.00
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 415.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 415.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)OC)CCC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H20O5/c1-21-14-10-17(22-2)15(18(11-14)23-3)8-9-16(20)12-4-6-13(19)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
ZPFRAPVRYLGYEC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)