Documenti fondamentali
PHL83890
Penduletin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy 3,6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Hydroxykaempferol 3,6,7-trimethyl ether
Scegli un formato
5 MG
CHF 690.00
CHF 690.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 690.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 690.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-8-11-13(14(20)17(12)23-2)15(21)18(24-3)16(25-11)9-4-6-10(19)7-5-9/h4-8,19-20H,1-3H3
YSXFFLGRZJWNFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)