Documenti fondamentali
PHL83503
Gracillin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Diosgenin 3-gracillimatrioside, Dulcamarin C, Lilioglycoside G
Scegli un formato
10 MG
CHF 444.00
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 444.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H72O17
Numero CAS:
Peso molecolare:
885.04
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@]2(OC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O9)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C45H72O17/c1-19-8-13-45(55-18-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-40-36(53)34(51)31(48)21(3)56-40)38(33(50)29(17-47)59-42)60-41-37(54)35(52)32(49)28(16-46)58-41/h6,19-21,23-42,46-54H,7-18H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37-,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
YQEMAEKYNNOCBY-IEMDQPGHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)