220285
Chelerythrine Chloride
Naturally-occurring alkaloid.
Sinonimo/i:
Chelerythrine Chloride
Scegli un formato
CHF 152.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 152.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 2051
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
660 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
light yellow to yellow
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[n+]1(c2c(c5c(c1)c(c(cc5)OC)OC)ccc3c2cc4c(c3)OCO4)C
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKC
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 993.
Ko, F., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1052, 360.
Walterova, D., et al. J. Med. Chem.24, 1100.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3