PHL83483
Camelliaside A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Kaempferol 3-(2G-galactosylrutinoside)
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(39)23(43)25(45)31(47-10)51-28-21(41)17(9-35)50-33(30(28)53-32-26(46)24(44)20(40)16(8-34)49-32)52-29-22(42)18-14(38)6-13(37)7-15(18)48-27(29)11-2-4-12(36)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-26,28,30-41,43-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28-,30+,31-,32-,33+/m0/s1
WSDPAECYOJCNFT-XAGFQBSHSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)