Documenti fondamentali
PHL82880
Nordihydroguaiaretic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Masoprocol
Scegli un formato
50 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 212.00
About This Item
Formula condensata:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.36
Beilstein:
2056826
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)