112941
tert-Butylhydroquinone
97%
Sinonimo/i:
2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol, NSC 4972
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
855 °F
Punto di fusione
127-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup