Documenti fondamentali
PHL82551
Acido L-glutammico
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-amminopentanodioico, Glu
Scegli un formato
100 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 212.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Beilstein:
1723801
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore aminoacidico eccitatorio, agonista di tutti i sottotipi di recettori del glutammato (metabotropico, cainato, NMDA e AMPA).
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Genipin phyproof® Reference Substance
PHL80458
Genipin