G0355000
Acido L-glutammico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-amminopentanodioico, Glu
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glutamic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)