Documenti fondamentali
PHL82500
Cirsilineol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy-3′,6,7-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 3′,7-dimethyl ether, Anisomelin, Eupatrin, Fastigenin
Scegli un formato
10 MG
CHF 969.00
CHF 969.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 969.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.32
Beilstein:
1355108
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 969.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(4-5-10(13)19)12-7-11(20)16-14(25-12)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
VKOSQMWSWLZQPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)