Documenti fondamentali
PHL83225
Pongamol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Lanceolatin C, 1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Stringa SMILE
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
XTLSKKJNOIMMBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)