PHL80539
Sophocarpine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].N21[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4N(C[C@@H]3CCC2)C(=O)C=CC4)CCC1.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)