Documenti fondamentali
PHL89730
Matrine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Matridin-15-one, Sophocarpidine
Scegli un formato
25 MG
CHF 274.00
CHF 274.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 274.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 274.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Matrine is an alkaloid that is one of the major components in the root of the saphoro plant. Matrine has been studied for possible antiviral efficacy against hepatitis B and C, as well as impact against some skin diseases and forms of cancer.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)