Documenti fondamentali
PHL80438
Epoxybergamottin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6′,7′-Epoxybergamottin, 4-[[(2E)-5-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3-methyl-2-penten-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(6′,7′-Epoxy)geranyloxypsoralen, Bergamottin 6′,7′-epoxide, Epoxybergamottin
Scegli un formato
10 MG
CHF 464.00
CHF 464.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 464.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.40
Beilstein:
7827230
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 464.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O1)C=CC2=C1C=C(OC=C3)C3=C2OC/C=C(C)/CCC4C(C)(C)O4
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(4-6-18-21(2,3)26-18)8-10-24-20-14-5-7-19(22)25-17(14)12-16-15(20)9-11-23-16/h5,7-9,11-12,18H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
OOKSPQLCQUBEKU-MDWZMJQESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)