Documenti fondamentali
PHL80468
(±)-Heraclenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Imperatorin epoxide, Oxyimperatorin
Scegli un formato
10 MG
CHF 717.00
CHF 717.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 717.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 717.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C(C1COc2c3[o][c](ccc3cc4c2[o]cc4)=O)(C)C
InChI
1S/C16H14O5/c1-16(2)11(21-16)8-19-15-13-10(5-6-18-13)7-9-3-4-12(17)20-14(9)15/h3-7,11H,8H2,1-2H3
CTJZWFCPUDPLME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic